Stampa…
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5602-1G PC5602-5G
APOSPC5602-1GEA 79.9 EUR
APOSPC5602-1G APOSPC5602-5G
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₁H₅ClF₃N₃O₃
Punto di fusione: 77…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173866
CAS Number: 175137-36-7
UN: 1759
ADR: 8,III