Stampa…
2,3-Difluorobenzhydrazide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5597-1G PC5597-5G PC5597-25G
APOSPC5597-1GEA 51 EUR
APOSPC5597-1G APOSPC5597-5G APOSPC5597-25G
2,3-Difluorobenzhydrazide 98%
2,3-Difluorobenzhydrazide
Formula: C₇H₆F₂N₂O
Punto di fusione: 127…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183536
CAS Number: 387358-53-4