Stampa…
N-Methyl chlorofluoroacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-2-fluoro-N-methylacetamide
PC5596-5G PC5596-1G
APOSPC5596-5GEA 380 EUR
APOSPC5596-5G APOSPC5596-1G
N-Methyl chlorofluoroacetamide 98%
N-Methyl chlorofluoroacetamide
Formula: C₃H₅ClFNO
Peso molecolare: 125,53 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/0,4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038320
CAS Number: 53441-15-9