Stampa…
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5595-5G PC5595-1G PC5595-250MG
APOSPC5595-5GEA 618 EUR
APOSPC5595-5G APOSPC5595-1G APOSPC5595-250MG
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate 97%
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Formula: C₄H₄BrF₃O₂
Punto di ebollizione: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038319
CAS Number: 113816-36-7