N-Methoxy-N-methyltrifluoroacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₆F₃NO₂ Punto di ebollizione: 52 °C/30mmHg Densità: 1,3 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 47,8 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077565 CAS Number: 104863-67-4 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |