Stampa…
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5587-1G PC5587-5G
APOSPC5587-1GEA 178 EUR
APOSPC5587-1G APOSPC5587-5G
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane 97%
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane
Formula: C₆H₂F₁₁I
Punto di ebollizione: 133 °C
Densità: 2,018 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038314
CAS Number: 335-50-2