Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC5584-25G PC5584-100G PC5584-5G
APOSPC5584-25GEA 37.9 EUR
APOSPC5584-25G APOSPC5584-100G APOSPC5584-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 96%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso molecolare: 224,57 g/mol
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061094
CAS Number: 657-06-7