Stampa…
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5580-5G PC5580-25G
APOSPC5580-5GEA 132 EUR
APOSPC5580-5G APOSPC5580-25G
Hexafluoroisopropyl crotonate 99%
Hexafluoroisopropyl crotonate
Formula: C₇H₆F₆O₂
Punto di ebollizione: 62…63 °C/115mmHg
Densità: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093322
CAS Number: 135771-94-7