Stampa…
Bromodifluoroacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bromodifluoroaceticacid
PC5574-100G PC5574-25G PC5574-5G
APOSPC5574-100GEA 139 EUR
APOSPC5574-100G APOSPC5574-25G APOSPC5574-5G
Bromodifluoroacetic acid 97%
Bromodifluoroacetic acid
Formula: C₂HBrF₂O₂
Punto di ebollizione: 134 °C
Punto di fusione: 26,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183519
CAS Number: 354-08-5
UN: 3261
ADR: 8,III