Stampa…
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5572-1G PC5572-25G PC5572-5G
APOSPC5572-1GEA 89.9 EUR
APOSPC5572-1G APOSPC5572-25G APOSPC5572-5G
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Formula: C₁₀H₅F₅O₂
Peso molecolare: 252.14 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C/20mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038874
CAS Number: 53841-60-4