1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Pentafluoroethyl ethyl ketone
PC5570-5G
PC5570-1G
APOSPC5570-5GEA
844
EUR
APOSPC5570-5G
APOSPC5570-1G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-oxopentane
Formula:
C₅H₅F₅O Peso molecolare: 176,09 g/mol Punto di ebollizione: 61…62 °C/740mmHg Densità: 1,554 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00053172 CAS Number: 378-72-3 UN: 1993 ADR: 3,III |