Stampa…
1,1,1,3-Tetrafluorobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: HFC-374mfe
PC5569-1G PC5569-5G
APOSPC5569-1GEA 227 EUR
APOSPC5569-1G APOSPC5569-5G
1,1,1,3-Tetrafluorobutane 97%
1,1,1,3-Tetrafluorobutane
Formula: C₄H₆F₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 86884-13-1