Stampa…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5564-5G PC5564-25G
APOSPC5564-5GEA 343 EUR
APOSPC5564-5G APOSPC5564-25G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene
Formula: C₄H₃F₅
Punto di ebollizione: 44350 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 374-27-6
UN: 3161
ADR: 2.1,