Stampa…
2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Methylsulphonylacetyl)benzotrifluoride
PC5551-25G PC5551-5G PC5551-1G
APOSPC5551-25GEA 749 EUR
APOSPC5551-25G APOSPC5551-5G APOSPC5551-1G
2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone
Formula: C₁₀H₉F₃O₃S
Peso molecolare: 266,24 g/mol
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01941309
CAS Number: 386715-52-2