Stampa…
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
PC5547-1G PC5547-25G PC5547-5G
APOSPC5547-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5547-1G APOSPC5547-25G APOSPC5547-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₃S
Peso molecolare: 224,64 g/mol
Punto di fusione: 77…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091380
CAS Number: 67475-55-2
UN: 3261
ADR: 8,II