Stampa…
4-Amino-3,5-difluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5545-1G PC5545-5G PC5545-25G
APOSPC5545-1GEA 87.3 EUR
APOSPC5545-1G APOSPC5545-5G APOSPC5545-25G
4-Amino-3,5-difluorobenzonitrile
4-Amino-3,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
Peso molecolare: 154,1169 g/mol
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407467
CAS Number: 110301-23-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III