Stampa…
3-Fluoro-4-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5542-5G PC5542-25G
APOSPC5542-5GEA 23.4 EUR
APOSPC5542-5G APOSPC5542-25G
3-Fluoro-4-iodoaniline
3-Fluoro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₅FIN
Peso molecolare: 237,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774187
CAS Number: 656-66-6