Methyl-2,5-difluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Punto di ebollizione: 202…204 °C Densità: 1,265 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093800 CAS Number: 362601-90-9 |