Stampa…
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
PC5540-100G PC5540-25G
APOSPC5540-100GEA 335 EUR
APOSPC5540-100G APOSPC5540-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol 98%
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₃F₅O
Peso molecolare: 198,09 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C/60mmHg
Punto di fusione: 30…32 °C
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004602
CAS Number: 440-60-8