Stampa…
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5539-100G PC5539-25G PC5539-5G PC5539-1G
APOSPC5539-100GEA 0 EUR
APOSPC5539-100G APOSPC5539-25G APOSPC5539-5G APOSPC5539-1G
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane 98%
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane
Formula: C₆BrF₁₃O₃
Peso molecolare: 446,95 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094295
CAS Number: 330562-45-3