Stampa…
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
PC5538-5G PC5538-25G PC5538-100G
APOSPC5538-5GEA 14.7 EUR
APOSPC5538-5G APOSPC5538-25G APOSPC5538-100G
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid 97%
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,11 g/mol
Punto di fusione: 143…147 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862079
CAS Number: 385-02-4