2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
PC5536-1G
PC5536-5G
PC5536-25G
APOSPC5536-1GEA
17.6
EUR
APOSPC5536-1G
APOSPC5536-5G
APOSPC5536-25G
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Formula:
C₆H₄BF₃O₂ Peso molecolare: 175,9 g/mol Punto di fusione: 228…235 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01863169 CAS Number: 182482-25-3 |