Pentafluorobenzoyl chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
Useful reagent for the derivatisation of primary amines, etc for GC analysis.
Formula:
C₇ClF₅O Punto di ebollizione: 158…159 °C Densità: 1,601 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000657 CAS Number: 2251-50-5 EINECS: 218-842-4 UN: 3265 ADR: 8,II |