Stampa…
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5519-25G PC5519-5G PC5519-1G
APOSPC5519-25GEA 314 EUR
APOSPC5519-25G APOSPC5519-5G APOSPC5519-1G
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 98%
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid
Formula: C₅HF₉O₄
Peso molecolare: 296,05 g/mol
Punto di ebollizione: 145…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095398
CAS Number: 151772-58-6
UN: 3265
ADR: 8,III