Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC5518-1G
PC5518-5G
APOSPC5518-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5518-1G
APOSPC5518-5G
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Formula:
C₄H₅F₃O₂ Punto di ebollizione: 95…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02262206 CAS Number: 18830-44-9 UN: 3272 ADR: 3,III |