Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC5517-1G
PC5517-5G
APOSPC5517-1GEA
90.5
EUR
APOSPC5517-1G
APOSPC5517-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Formula:
C₅H₅F₃O₂ Punto di ebollizione: 104…105 °C Densità: 1,262 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 22,8 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00068659 CAS Number: 382-90-1 UN: 1993 ADR: 3,II |