Stampa…
Methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5516-1G PC5516-5G
APOSPC5516-1GEA 58 EUR
APOSPC5516-1G APOSPC5516-5G
Methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Formula: C₅H₇F₃O₂
Punto di ebollizione: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2365-82-4
UN: 3272
ADR: 3,III