1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆BrCl₂F₃ Punto di fusione: 58…59,5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03424469 CAS Number: 24812-13-3 |