Stampa…
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5511-1G PC5511-5G PC5511-250MG
APOSPC5511-1GEA 143 EUR
APOSPC5511-1G APOSPC5511-5G APOSPC5511-250MG
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate 97%
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate
Formula: C₆H₉F₃O₃
Peso molecolare: 186,13 g/mol
Punto di fusione: 242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038322
CAS Number: 359-88-6
UN: 3272
ADR: 3,III