Stampa…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5505-10G PC5505-5G PC5505-1G
APOSPC5505-10GEA 441 EUR
APOSPC5505-10G APOSPC5505-5G APOSPC5505-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832319
CAS Number: 119692-41-0