Pentafluorobenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇HF₅O₂ Punto di ebollizione: 219…221 °C Punto di fusione: 100…104 °C Densità: 1,944 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002406 CAS Number: 602-94-8 EINECS: 210-026-6 |