Stampa…
4-Amino-2-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5495-1G PC5495-5G PC5495-25G
APOSPC5495-1GEA 72.7 EUR
APOSPC5495-1G APOSPC5495-5G APOSPC5495-25G
4-Amino-2-fluoropyridine 98%
4-Amino-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₅FN₂
Peso molecolare: 112,11 g/mol
Punto di fusione: 83…88 °C
Densità: 3,87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095284
CAS Number: 18614-51-2