Stampa…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,6-xylidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5493-1G PC5493-250MG
APOSPC5493-1GEA 252 EUR
APOSPC5493-1G APOSPC5493-250MG
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,6-xylidine 95%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,6-xylidine
Formula: C₈H₅F₆N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01313162
CAS Number: 313-13-3