5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-2,2-difluorobenzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxole
PC5489-100G
PC5489-25G
PC5489-5G
APOSPC5489-100GEA
109
EUR
APOSPC5489-100G
APOSPC5489-25G
APOSPC5489-5G
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formula:
C₇H₃BrF₂O₂ Peso molecolare: 237 g/mol Punto di ebollizione: 78…79 °C/20mmHg Densità: 1,74 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236212 CAS Number: 33070-32-5 |