Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5486-5G PC5486-1G PC5486-25G
APOSPC5486-5GEA 16.1 EUR
APOSPC5486-5G APOSPC5486-1G APOSPC5486-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃N
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800708
CAS Number: 691877-03-9