Stampa…
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5485-1G PC5485-5G PC5485-25G
APOSPC5485-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5485-1G APOSPC5485-5G APOSPC5485-25G
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile 97%
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃FIN
Peso molecolare: 247,0100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998181
CAS Number: 1031929-20-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III