Stampa…
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5480-100G PC5480-1G
APOSPC5480-100GEA 0 EUR
APOSPC5480-100G APOSPC5480-1G
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride 99%
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆ClF₅O₂S
Punto di ebollizione: 210…211 °C
Densità: 1,797 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007427
CAS Number: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
UN: 3265
ADR: 8,II