Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5475-10G PC5475-5G PC5475-1G PC5475-25G
APOSPC5475-10GEA 285 EUR
APOSPC5475-10G APOSPC5475-5G APOSPC5475-1G APOSPC5475-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₃
Peso molecolare: 222,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115960
CAS Number: 562840-50-0