2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC5469-1G
PC5469-250MG
APOSPC5469-1GEA
50.9
EUR
APOSPC5469-1G
APOSPC5469-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Formula:
C₁₄H₉FO₃ Punto di fusione: 138…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002473 CAS Number: 7649-92-5 |