Stampa…
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
PC5466-1G PC5466-500MG
APOSPC5466-1GEA 256 EUR
APOSPC5466-1G APOSPC5466-500MG
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₈H₅ClF₃NO₂
Punto di ebollizione: 106…108 °C/20mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01941315
CAS Number: 261635-79-4