Stampa…
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5460-25G PC5460-100G PC5460-5G
APOSPC5460-25GEA 200 EUR
APOSPC5460-25G APOSPC5460-100G APOSPC5460-5G
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether
Formula: C₅H₆ClF₃O
Peso molecolare: 174,55 g/mol
Punto di ebollizione: 109,2 °C/750mmHg
Densità: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039336
CAS Number: 380-44-9