Stampa…
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5459-100G PC5459-25G
APOSPC5459-100GEA 72.5 EUR
APOSPC5459-100G APOSPC5459-25G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formula: C₅H₄F₈O
Punto di ebollizione: 93,2 °C
Densità: 1,5323 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 27,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155961
CAS Number: 16627-68-2
UN: 3271
ADR: 3,III