Stampa…
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC5457-1G PC5457-5G PC5457-25G
APOSPC5457-1GEA 58.2 EUR
APOSPC5457-1G APOSPC5457-5G APOSPC5457-25G
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₄N₂
Peso molecolare: 180,10 g/mol
Punto di fusione: 64…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699117
CAS Number: 852062-17-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III