6-Fluoro-m-cresol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇FO Punto di ebollizione: 172…174 °C Densità: 1,155 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190101 CAS Number: 63762-79-8 |