Stampa…
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5453-10G PC5453-1G PC5453-5G PC5453-25G
APOSPC5453-10GEA 338 EUR
APOSPC5453-10G APOSPC5453-1G APOSPC5453-5G APOSPC5453-25G
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₃NO
Peso molecolare: 209.5530 g/mol
Punto di ebollizione: 54 °C/2mmHg
Densità: 1.438 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 108.9 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01862645
CAS Number: 358780-13-9
UN: 3265
ADR: 8 III