Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5446-10G PC5446-1G PC5446-5G
APOSPC5446-10GEA 108 EUR
APOSPC5446-10G APOSPC5446-1G APOSPC5446-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O
Punto di fusione: 53…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972758
CAS Number: 948014-51-5