Stampa…
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 3-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
PC5441-100G PC5441-25G PC5441-5G
APOSPC5441-100GEA 232 EUR
APOSPC5441-100G APOSPC5441-25G APOSPC5441-5G
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Peso molecolare: 218,18 g/mol
Punto di ebollizione: 149 °C/11mmHg
Punto di fusione: 29…31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090487
CAS Number: 585-50-2