Stampa…
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethan-1-one
PC5431-1G PC5431-5G
APOSPC5431-1GEA 17.6 EUR
APOSPC5431-1G APOSPC5431-5G
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₄H₉CIF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00170137
CAS Number: 217186-15-7