Stampa…
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5429-5G PC5429-1G PC5429-25G
APOSPC5429-5GEA 65.4 EUR
APOSPC5429-5G APOSPC5429-1G APOSPC5429-25G
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅Br₂FO
Punto di fusione: 48…52 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368759
CAS Number: 435273-49-7
UN: 3335
ADR: 9,III