Stampa…
Bis-2,2-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5428-10G PC5428-5G
APOSPC5428-10GEA 35 EUR
APOSPC5428-10G APOSPC5428-5G
Bis-2,2-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Bis-2,2-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Formula: C₂₇H₁₆F₆N₂O₆
Peso molecolare: 578,43 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00317556
CAS Number: 69563-87-7